Learn More
QIAGEN QIAcard FTA PlantSaver
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Pour le prélèvement, la stabilisation, le traitement, le transport et l’archivage des échantillons biologiques. 4 zones d’échantillonnage par carte.
Le format QIAcard FTA PlantSaver à 4 zones d’échantillonnage fournit un rabat laminé qui vous permet d’écraser vigoureusement les échantillons végétaux ou d’insectes dans la matrice FTA sans endommager la carte FTA.
Caractéristiques :
- Il suffit de presser les échantillons végétaux sur la matrice FTA ou d’appliquer des captures d’homogénat et de stabiliser l’ADN.
- Conservez et prélevez à température ambiante et élevée pour un recueil pratique sur le terrain.
- Taille d’échantillons plus petite : Seules les jeunes feuilles sont nécessaires, ce qui réduit le temps de croissance et accélère la recherche.
- Purification rapide en 30 minutes : L’ADN prêt pour la PCR peut être purifié sur FTA en trois étapes simples, le tout dans un seul tube à température ambiante.
Applications :
- Analysez l’ADN végétal par des dosages PCR
- Détection d’organismes génétiquement modifiés (GM)
- Reproduction sélectionnée de marqueurs
- Identification de variété
- Analyse phylogénétique
- Amplification de loci à faible nombre de copies
- Dosages Invader™
- Amplification à déplacement multiple
- Identification transgénique
Analyse :
- Le tissu végétal est broyé physiquement sur la carte et l’ADN se lie à la matrice.
- Le revêtement chimique de la carte FTA protège l’ADN de la dégradation et permet aux cartes d’être conservées à température ambiante pendant de longues périodes.
- Pour préparer l’échantillon pour la PCR, la matrice est lavée avec deux tampons aqueux non toxiques.
- L’ADN reste lié à la matrice tout au long de la purification et un petit disque (de 1,2 ou 2 mm de diamètre) de la matrice fournit un modèle suffisant pour l’analyse PCR.
Spécification
Spécification
| Description | avec 4 zones d’échantillonnage par carte |
| Format | Carte |
| Type d’échantillon | Plantes, Biologique |
| Formule | Carte FTA PlantSaver indicatrice |
| À utiliser avec (application) | Médecine légale, identification transgénique, médecine de transfusion / typage HLA, criblage plasmidique, tests des aliments et des produits pour lʼagriculture, recherche pharmaceutique, génomique, analyse STR, identification animale, amplification du génome entier, biologie moléculaire |
| Nbre d’échantillons | 4 |
| Type de produit | Carte FTA PlantSaver |
| Quantité | 100/paquet |