Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G
Code produit. 11373095
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Longueur (métrique):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Épaisseur de paroi:
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek
25 pièces
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11373095
missing translation for 'mfr': Cytiva 10371007
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Conception souple pour une utilisation dans une vaste gamme d’appareils Soxhlet disponibles sur le marché. Les cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™ sont conçues pour des applications telles que l’analyse de gaz chauds et acides, l’analyse de résidus de pesticides, la détermination de la teneur en huiles / graisses dans les denrées alimentaires, et l’analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides.
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
  • Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5mm
  • Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
  • Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce.
Diamètre (impériale) intérieur 0,74 in
Diamètre (métrique) intérieur 19 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
Épaisseur de paroi 1 mm
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité 603G
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Longueur (impériale) 3,54 in
Longueur (métrique) 90 mm
Température max. (métrique) 500deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.