Learn More
Cytiva Whatman™ Papier filtre en microfibres de verre de grade 10
Renforcés avec un liant organique pour offrir une stabilité mécanique élevée. Les filtres en microfibre de verre Whatman™ avec liant de grade GF10 peuvent être utilisés dans diverses applications, de l’analyse des particules fines et grossières aux membranes préfiltrantes pour les résidus de protection des cultures.
63.60€ - 645.00€
Spécification
Débit d’air | 12 s/100 ml/1,56 cm2 |
---|---|
Poids de base | 70 g/m2 |
Matériau | Verre borosilicaté |
Vitesse de filtration | Moyenne |
Qualité | GF 10 |
Code produit | Marque | Type | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11355274
|
Cytiva
10370302 |
50 mm de diamètre | Rond |
128.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365274
|
Cytiva
10370305 |
90 mm de diamètre | Rond |
194.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11375274
|
Cytiva
10370308 |
150 mm de diamètre | Rond |
515.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395274
|
Cytiva
10370320 |
100 mm de diamètre | Rond |
207.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385274
|
Cytiva
10370319 |
47 mm de diamètre | Rond |
125.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11979317
|
Cytiva
10370394 |
50mm x 100m | Rouleau |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12474352
|
Cytiva
10370392 |
35mm x 30m | Rouleau |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13124389
|
Cytiva
10370384 |
70mm x 50m | Rouleau |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Renforcés avec un liant organique pour offrir une stabilité mécanique élevée.Les filtres en microfibre de verre Whatman™ avec liant de grade GF 10 peuvent être utilisés dans diverses applications, de l’analyse des particules fines et grossières aux membranes préfiltrantes pour les résidus de protection des cultures.
- Résiste à une température maximale de 180°C
- Renforcé avec un liant organique de haute qualité pour une grande stabilité mécanique
- Vitesse de filtration moyenne
- En verre borosilicaté
- Utilisé comme dispositif de pesée pendant la pesée infrarouge ou dans les applications d’échantillonnage automatique
- Le format à bobine peut être utilisé comme filtre en rouleau dans les unités de filtration automatique de l’air
Spécification
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Verre borosilicaté | |
GF 10 |
70 g/m2 | |
Moyenne | |
350 μm |