Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide en verre Whatman™
Click to view available options
Matériau (membrane):
Fibre de verre
PTFE
Type de filtre:
Filtre tamis
Filtre à vide
Zone de filtration:
12,5 cm2
3,1 cm2
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type de produit : collecteur de filtration sous vide
- Volume de l’entonnoir : 250 ml
- Format du filtre : 47/50 mm
- Surface du filtre : 12,5 cm2
- Diamètre du filtre : 80 mm (filtre), 40 mm (préfiltre)
- Taille (métrique) : 225/450 mm (8,9 in/17,7 in) (sans/avec flacon Erlenmeyer)
- Matériau : verre borosilicaté (collecteur supérieur et inférieur, flacon), verre D2 (fritté), acier inoxydable/PTFE (tamis), PTFE/silicone (joints), aluminium/acier inoxydable (pince), silicone (bouchon)
- Utilisable avec divers filtres à membrane.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Glass frit filter with hose coupling connection and Erlenmeyer flask (1000 mL, NS45) |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Filtre à vide |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Volume d’échantillon | 250 mL |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 12,5 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration and biological analysis |
| Afficher plus |