Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide en verre Whatman™
Code produit. 11359274
Click to view available options
Matériau (membrane):
Fibre de verre
PTFE
Type de filtre:
Filtre tamis
Filtre à vide
Zone de filtration:
12,5 cm2
3,1 cm2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11359274
Marque: Cytiva 10442000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Équipements et accessoires pour la filtration sous vide
  • Type de produit : collecteur de filtration sous vide
  • Volume de l’entonnoir : 250 ml
  • Format du filtre : 47/50 mm
  • Surface du filtre : 12,5 cm2
  • Diamètre du filtre : 80 mm (filtre), 40 mm (préfiltre)
  • Taille (métrique) : 225/450 mm (8,9 in/17,7 in) (sans/avec flacon Erlenmeyer)
  • Matériau : verre borosilicaté (collecteur supérieur et inférieur, flacon), verre D2 (fritté), acier inoxydable/PTFE (tamis), PTFE/silicone (joints), aluminium/acier inoxydable (pince), silicone (bouchon)
  • Utilisable avec divers filtres à membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Filtre fritté en verre avec bouchon en caoutchouc
Jetable Réutilisable
Type de filtre Filtre à vide
Matériau Verre borosilicaté
Matériau (membrane) Fibre de verre
Volume d’échantillon 250 mL
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 12,5 cm2
À utiliser avec (application) Filtration and biological analysis
Comprend Bouchon en silicone (avec entrée d’air)
Modèle GV 050/0
Quantité 1 / boîte
Type Collecteur de filtration sous vide
Hauteur (impériale) 8,9 in, 17,7 in
Hauteur (métrique) 225/450 mm
Diamètre (métrique) du filtre 80 mm