Learn More
Cytiva Papiers de pesée de grade 2122 Whatman™
En pergamine. Les papiers de pesée de grade 2122 Whatman™ offrent un excellent transfert quantitatif à partir du papier. Une surface brillante confirme un transfert complet.
116.00€ - 162.00€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Papier |
Forme | Carré |
Type | Papier de pesée |
À utiliser avec (équipement) | Balance |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10499001
|
Cytiva
10347890 |
150 mm | 150 mm |
162.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11365254
|
Cytiva
10347893 |
100 mm | 100 mm |
116.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En papier cristal. Les papiers de pesée de grade 2122 Whatman™ offrent un excellent transfert quantitatif à partir du papier. Le transfert complet est confirmé lorsque la surface devient brillante.
Permettent le transfert des échantillons vers des balances sans ajouter de substances indésirables susceptibles d’avoir un impact sur les résultats analytiques.- La surface lisse permet aux échantillons de glisser facilement et de ne pas être conservés sur le papier.
- Le papier pergamine brillant permet de déterminer visuellement que l’échantillon entier a été enlevé.
- Extrêmement fin (0,03 mm) et léger (40 g/m2) pour un transport sûr et sécurisé des échantillons.
- Pas de colle ni d’additifs (sans résidus).
Spécification
Plat | |
Carré | |
Balance | |
40 g/m2 |
Papier | |
Papier de pesée | |
0,03 mm |