Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers filtres qualitatifs de grade 602H
Click to view available options
Diamètre (métrique):
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Collecte les très petites particules et élimine les précipités fins.Les papiers filtre qualitatifs Whatman™ de grade 602H sont utilisés dans l’industrie des boissons pour déterminer le sucre résiduel, les spectres des acides, l’analyse réfractométrique et la HPLC.
Filtres en cellulose utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux
- Détermination du sucre résiduel
- Spectres des acides
- Analyse réfractométrique
- HPLC
Spécification
Spécification
| Description | Papier filtre qualitatif de grade 602 h, qualité standard, cercle, 125 mm |
| Format | Disque |
| Matériau | Cellulose |
| Particle Retention | <2 μm |
| Vitesse de filtration | Env. 375 s |
| Débit | Lent |
| À utiliser avec (application) | Grade standard utilisé dans la préparation d’échantillons, par exemple dans l’industrie des boissons pour la détermination du sucre résiduel, des spectres acides, l’analyse réfractométrique et la HPLC. |
| Qualité | Grade 602 h |
| Quantité | 100/paquet |
| Épaisseur (métrique) | 160 μm |
| Afficher plus |