Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™
Code produit. 11303085
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Longueur (métrique):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Épaisseur de paroi:
1,5 mm
1,5mm
2mm
2 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11303085
Marque: Cytiva 10350250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gamme de taille et de longueur pour garantir un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de grade 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Disponibles en plusieurs tailles et longueurs pour un ajustement optimal. Les cartouches d’extraction en cellulose de qualité 603 Whatman™ sont destinées à être utilisées pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons prélevés sur le terrain et pour l’analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
Cartouches d’extraction en cellulose pure
  • Fabriqué à partir de pure cellulose de coton
  • Pour l’extraction de pesticides à partir d’échantillons environnementaux, analyse des graisses dans l’industrie alimentaire
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur unique ont une épaisseur de paroi d’environ 1 mm
  • Les cartouches d’extraction d’épaisseur double ont une épaisseur de paroi de ∽ 2 mm
Cartouches d’extraction en verre borosilicaté
  • Pour les extractions à haute température jusqu’à 550°C (1022°F). Également pour l’utilisation de solvants incompatibles avec les cartouches d’extraction en cellulose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 Paquets
Description Les cartouches d’extraction en cellulose standard de grade 603 fabriquées à partir de cellulose de haute qualité sont disponibles dans une gamme de tailles.
Diamètre (impériale) intérieur 1,29 in
Diamètre (métrique) intérieur 33 mm
Matériau Cellulose
Épaisseur de paroi 1,5mm
À utiliser avec (application) Pour analyser les matières grasses et extraire des composés organiques
Qualité 603
Longueur (impériale) 8,07 in
Longueur (métrique) 205 mm
Température max. (impériale) 266deg;F
Température max. (métrique) 130deg;C
Type de produit Cartouche d’extractio