Learn More
Cytiva Papier de transfert de grade GB003 Whatman™
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Largeur (métrique):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert. Le papier de transfert de qualité GB003 Whatman™ élimine les variations d’une feuille à l’autre grâce à des tailles de membranes coupées avec précision.
Cellulose pure produite entièrement à partir des linters de coton de la meilleure qualité, sans aucun additif. Garantit l’absence de contamination lors des phases du transfert
- Spécialement fabriqué et testé pour les techniques de chromatographie et de transfert. Assure la pénétration capillaire et l’uniformité de l’action capillaire, essentielles pour obtenir des transferts propres et égaux lors du processus
- Whatman 3 MM Chr est considéré comme la norme de l’industrie pour les procédures de transfert
- Tailles pratiques disponibles sous forme de feuilles découpées avec précision par rapport au gel et aux tailles de membranes de transfert les plus appréciées. Utilisation possible dès sa “sortie de l’emballage” et élimination des variations d’une feuille à l’autre.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Largeur (métrique) | 25 cm |
| À utiliser avec (application) | Papier à usage général pour Western Blot |
| Largeur (impériale) | 9.8 in |
| Format | Feuille |
| Matériau | Cellulose pure |
| Longueur (impériale) | 7,9 in |
| Dimensions (LxW) | 20 x 25 cm |
| Épaisseur | 0,8 mm |
| Qualité | GB003 |