Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Product Code. 11334934
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
25 mm
45 mm
Gamme de produits:
GV 025/0
GV 025/2
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11334934
Brand: Cytiva 10441200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold is chemically resistant to most aqueous and organic solutions, and is resistant to acids and caustic solutions. It is autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and is usable up to 200°C.
Résistant à la plupart des solvants aqueux et organiques notamment les solutions acides et caustiques.
  • En verre borosilicaté
  • Joints en PTFE et en silicone
  • Filtre fritté en verre D2
  • Raccord de tuyau POM, filetage RD14
  • Peuvent être utilisés jusqu’à 200°C
  • Autoclavables. Peuvent être stérilisés par chaleur sèche à 180°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Connecteurs POM, filetage RD14
Jetable Réutilisable
Type de filtre Frit Filter
À utiliser avec (équipement) GV 025 Replacement Parts
Matériau Verre
Matériau (membrane) Verre
Volume d’échantillon 60 mL
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 3,1 cm2
À utiliser avec (application) Filtration sous vide
Matériau de l’entonnoir Verre borosilicaté
Gamme de produits GV 025/2
Quantité 1 / boîte
Température (impériale) max. 392°F
Température (métrique) Max 200°C
Type Dispositif de filtration sous vide en verre GV 025/2
Volume (métrique) 250 ml
Volume (métrique) du collecteur 250 mL
Volume (métrique) supérieur 60 mL
Hauteur (métrique) 210/335 mm
Diamètre (métrique) 20 mm (Prefilter)
Diamètre (métrique) du filtre 25 mm
Diamètre (métrique) de la membrane 4,5 cm