Learn More
Cytiva Papier de test bleu Litmus Whatman™
Click to view available options
Format:
Bande
Bobine
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
Imprégné d’un mélange d’indicateurs de pH, le papier de tournesol pour acides / alcalis affiche une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon.Le papier de tournesol bleu Whatman™ permet de déterminer rapidement les taux de pH et peut être utilisé pour de nombreuses applications dans les laboratoires et l’industrie.
Tests à indicateurs mixtes conçus pour des tests de solutions de pH rapides, précis et fiables.
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
- Changement de couleur dans les solutions de pH d’environ 5 à 8
- Économiques
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Bleu |
| Plage de pH | 5 à 8 |
| Format | Bande |
| Quantité | 100/paquet |
| Type | Papier de test |