Learn More
Cytiva Papier de test bleu Litmus Whatman™
Code produit. 11380674
Click to view available options
Format:
Bande
Bobine
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 11380674
Marque: Cytiva 2600201A
Imprégné d’un mélange d’indicateurs de pH, les papiers Litmus d’acide-alcali supposent une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon. Le papier de test bleu Litmus Whatman™ permet de déterminer rapidement les valeurs de pH et possède une variété d’applications dans les laboratoires et l’industrie.
Imprégné d’un mélange d’indicateurs de pH, le papier de tournesol pour acides / alcalis affiche une couleur spécifique au pH de l’échantillon au contact d’un échantillon.Le papier de tournesol bleu Whatman™ permet de déterminer rapidement les taux de pH et peut être utilisé pour de nombreuses applications dans les laboratoires et l’industrie.
Tests à indicateurs mixtes conçus pour des tests de solutions de pH rapides, précis et fiables.
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
  • Changement de couleur dans les solutions de pH d’environ 5 à 8
  • Économiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indicateur coloré Bleu
Plage de pH 5 à 8
Format Bobine
Quantité 1Chaque
Type Papier de test