Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25
Code produit. 11355304
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 11355304
Marque: Cytiva 10401606
Facilite le processus de comptage et minimise la fatigue oculaire grâce à un contraste de couleur entre la surface et les colonies. Les membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25 se caractérisent par une surface lisse et plus uniforme.
  • Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
  • Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
  • Capacité de charge des saletés plus importante.
  • Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
  • Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
  • La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Point à bulle 2.8bar
Matériau Acétate de cellulose, nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Débit 12,5 s / 100 ml / 12,5 cm2
Comprend Papier entrelacé
Type de membrane ME25
Quantité 100/Pk.
Type de surface unie
Épaisseur (métrique) 145 μm
Diamètre (métrique) 25 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.