Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte unies Whatman™ ME 25
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Description
- Excellent contraste pour faciliter la détection des particules.
- Offrent un haut degré de zone de surface interne pour une plus grande adsorption du produit.
- Capacité de charge des saletés plus importante.
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante.
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons.
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Point à bulle | 2.8bar |
| Matériau | Acétate de cellulose, nitrate de cellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 12,5 s / 100 ml / 12,5 cm2 |
| Comprend | Papier entrelacé |
| Type de membrane | ME25 |
| Quantité | 100/Pk. |
| Type de surface | unie |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.