Learn More
Cytiva Membranes Whatman™ Microplus
Code produit. p-6909030
Click to view available options
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
Couleur:
Noir
Vert
blanc
Couleur de la grille:
Blanc
Noir
Code de filtre:
MicroPlus-21ST
Microplus-21 STL
Microplus-31STL
Microplus-41STL
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
Code produit. 11909217
Marque: Cytiva 10407713
Dotées d’une distribution de la taille des pores très étroite, de faibles niveaux de matières extractibles et d’une stabilité accrue de la température. Les membranes Whatman™ Microplus conviennent à la préparation des échantillons, aux études microbiologiques et à la filtration de solutions aqueuses.
La méthode de filtration sur membrane (MF) est excellente pour la détermination et le dénombrement des contaminants microbiens.
  • Filtres à membrane spéciale en nitrate de cellulose développés pour le contrôle de la qualité microbiologique
  • Haute résistance mécanique
  • Débit élevé
  • Stériles, emballages individuels
  • Tous les filtres à membrane sont dotés d’une grille à fort contraste (3,1 mm)
  • Type STL dans les boîtes distributrices pour faciliter l’élimination et la manipulation sécurisée grâce au distributeur de membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur blanc
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Code de filtre MicroPlus-21ST
À utiliser avec (application) Contrôle de la qualité microbiologique
Couleur de la grille Noir
Taille (métrique) de la grille 31 mm
Type de surface Grille
Diamètre (métrique) 47 mm
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado