Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide Whatman™ série MV050
Code produit. 11325154
Click to view available options
Modèle:
MV050/0
MV050A/0
Comprend:
Pince de fermeture rapide
Pince standard
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11325154
Marque: Cytiva 10440000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les dispositifs de filtration sous vide série MV sont fabriqués en acier inox, ce qui est particulièrement adapté aux applications microbiologiques.
  • Type de produit : collecteur de filtration sous vide
  • Matériau : acier inox
  • Volume : 500 ml
  • Autoclavable : oui
  • Connecteur : bouchon en caoutchouc
  • Diamètre du filtre : 47/50 mm
  • Surface de filtration : 12,5 cm2
  • À utiliser avec (applications) : microbiologie, biochimie et hydrobiologie. analyse des résidus, analyse des précipités et tests de contamination (industries alimentaire et des boissons, pharmaceutique et cosmétique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Connecteurs Bouchon en caoutchouc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) MV050 Manifold
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 12,5 cm2
À utiliser avec (application) Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
Comprend Pince standard
Modèle MV050/0
Séries MV 050/0
Température (impériale) max. 200 °C
Température (métrique) Max 392 °F
Type Collecteur de filtration sous vide
Volume (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) du filtre 47/50 mm