Learn More
Cytiva Appareil de filtration sous vide Whatman™ série MV050
Click to view available options
Modèle:
MV050/0
MV050A/0
Comprend:
Pince de fermeture rapide
Pince standard
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type de produit : collecteur de filtration sous vide
- Matériau : acier inox
- Volume : 500 ml
- Autoclavable : oui
- Connecteur : bouchon en caoutchouc
- Diamètre du filtre : 47/50 mm
- Surface de filtration : 12,5 cm2
- À utiliser avec (applications) : microbiologie, biochimie et hydrobiologie. analyse des résidus, analyse des précipités et tests de contamination (industries alimentaire et des boissons, pharmaceutique et cosmétique)
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Connecteurs | Bouchon en caoutchouc |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | MV050 Manifold |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 12,5 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries) |
| Comprend | Pince de fermeture rapide |
| Modèle | MV050A/0 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction