Learn More
Cytiva Membranes en PC noires Whatman™ Nuclepore™
Code produit. 11312895
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11312895
Marque: Cytiva 110656
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduisent la fluorescence de fond impliquée dans la microscopie à épifluorescence. Les filtres à membrane en PC noirs Whatman™ Nuclepore™ améliorent la visibilité et aident à distinguer les micro-organismes des autres particules.
  • La surface lisse et quadrillée de la membrane en PC poreux (PCTE) supporte efficacement le dénombrement des micro-organismes dans un comptage de plaques standard
  • Absorption non spécifique extrêmement faible 
  • Résultats de comptage standard des plaques rapide
  • Compatible avec la technique de filtration par microscopie à épifluorescence directe (DEFT), qui permet de compter les micro-organismes directement sur un filtre
  • La DELT peut être effectuée en moins d’une demi-heure, en contournant le processus de > 24 heures standard d’incubation d’un échantillon microbien
  • Les filtres à membrane microscopiques sont poreux (le polycarbonate est bombardé par irradiation et traité chimiquement pour créer des pores filtrants nets et uniformes)
  • Conçus pour piéger efficacement les microbes ; plus efficaces que les autres milieux filtrants pour certains micro-organismes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polycarbonate
Porosité 0,2 μm
À utiliser avec (application) Technique d’épifluorescence, eau ultra-pure potable, denrée alimentaire, produit laitier, vin et électronique clinique
Nb par paquet 100/boîte
Type Filtre à membrane
Diamètre (métrique) 25 mm