Learn More
Cytiva Membranes en PC noires Whatman™ Nuclepore™
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- La surface lisse et quadrillée de la membrane en PC poreux (PCTE) supporte efficacement le dénombrement des micro-organismes dans un comptage de plaques standard
- Absorption non spécifique extrêmement faible
- Résultats de comptage standard des plaques rapide
- Compatible avec la technique de filtration par microscopie à épifluorescence directe (DEFT), qui permet de compter les micro-organismes directement sur un filtre
- La DELT peut être effectuée en moins d’une demi-heure, en contournant le processus de > 24 heures standard d’incubation d’un échantillon microbien
- Les filtres à membrane microscopiques sont poreux (le polycarbonate est bombardé par irradiation et traité chimiquement pour créer des pores filtrants nets et uniformes)
- Conçus pour piéger efficacement les microbes ; plus efficaces que les autres milieux filtrants pour certains micro-organismes
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polycarbonate |
| Porosité | 0,2 μm |
| À utiliser avec (application) | Technique d’épifluorescence, eau ultra-pure potable, denrée alimentaire, produit laitier, vin et électronique clinique |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Type | Filtre à membrane |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction