Learn More
Cytiva Membranes en nylon Whatman™
Code produit. p-112196
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
0,8 μm
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11384864
Marque: Cytiva 7402009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
Flexibles et durables pour faciliter la manipulation. Les membranes en nylon Cytiva sont naturellement hydrophiles, rendant inutiles le prémouillage et l’utilisation d’agents mouillants lors de la filtration de solutions aqueuses.
  • Membranes en nylon pur
  • Résistants aux déchirures
  • Filtrent de nombreux solvants organiques
  • Autoclavable jusqu’à 135°C
  • Les applications biotechnologiques comprennent la filtration des milieux de culture tissulaire, des milieux microbiologiques, des tampons et des solutions
  • Utilisés en chromatographie pour filtrer les échantillons, les phases mobiles aqueuses et organiques, le dégazage sous vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Nylon
Porosité 0,2 μm
À utiliser avec (application) Pour la filtration de solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 50 / boîte
Diamètre (métrique) 90 mm