Learn More
Cytiva Membranes Whatman™ Nytran™ SuperCharge
Click to view available options
Dimensions (métrique):
11 x 14 cm
20 cm x 3 m
30 cm x 3m
8,2 cm de dia.
Format:
Disque
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
50 pièces
Description
Membrane Nytran SuPerCharge (SPC)
- Combine une très haute charge positive et une plus grande densité de nylon par surface d’unité afin de fournir plus de sites de liaison d’échantillon
- Présente une taille de pores et une distribution des pores très uniformes, pour une meilleure reproductibilité des résultats sur une membrane et de transfert à transfert
- Conçue pour permettre à la fois une haute charge positive et des niveaux de fond extrêmement faibles
- Capacité de liaison : >600 μg/cm2
- Compatible avec la détection isotopique et non isotopique
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 11 cm |
| Largeur (métrique) | 14 cm |
| À utiliser avec (application) | Conviennent à la détection isotopique et non isotopique |
| Capacité de liaison | >600 μg/cm2 |
| Format | Feuille |
| Matériau | Nylon |
| Porosité | 0,45 μm |
| Dimensions (métrique) | 11 x 14 cm |