Learn More
GE Healthcare Membranes en nitrate de cellulose Optitran™
Code produit. 11979307
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Code produit. 11979307
Marque: GE Healthcare 10439196
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combine flexibility, strength, and excellent signal-to-noise ratios—ideal for experiments that involve stripping and reprobing
Membrane de transfert Optitran
• Nitrocellulose renforcée
• Réhybridable plusieurs fois
• Excellent rapport signal/bruit de fond
• Evite les étapes de blocage et les lavages stringents
• Nitrocellulose 100 % pure renforcée
• Taille et distribution des pores très uniformes
• Coulée symétriquement de part et d'autre d'une matrice inerte, reste à plat sans s'enrouler
• Optitran BAS83 seuil 0,2μm Recommandée pour fixation de molécules de faible poids moléculaire, < 20 kD
• Optitran BAS85 seuil 0,45μm Pour application standard, protéines à partir de 20 kD
• Disque Optitran
• BAS85
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 3 m
Capacité de liaison 75 to 90 μg/cm2
Quantité Pce
Format Roll
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m