Learn More
GE Healthcare Membranes en nitrate de cellulose Optitran™
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
Description
Membrane de transfert Optitran
• Nitrocellulose renforcée
• Réhybridable plusieurs fois
• Excellent rapport signal/bruit de fond
• Evite les étapes de blocage et les lavages stringents
• Nitrocellulose 100 % pure renforcée
• Taille et distribution des pores très uniformes
• Coulée symétriquement de part et d'autre d'une matrice inerte, reste à plat sans s'enrouler
• Optitran BAS83 seuil 0,2μm Recommandée pour fixation de molécules de faible poids moléculaire, < 20 kD
• Optitran BAS85 seuil 0,45μm Pour application standard, protéines à partir de 20 kD
• Disque Optitran
• BAS85
• Nitrocellulose renforcée
• Réhybridable plusieurs fois
• Excellent rapport signal/bruit de fond
• Evite les étapes de blocage et les lavages stringents
• Nitrocellulose 100 % pure renforcée
• Taille et distribution des pores très uniformes
• Coulée symétriquement de part et d'autre d'une matrice inerte, reste à plat sans s'enrouler
• Optitran BAS83 seuil 0,2μm Recommandée pour fixation de molécules de faible poids moléculaire, < 20 kD
• Optitran BAS85 seuil 0,45μm Pour application standard, protéines à partir de 20 kD
• Disque Optitran
• BAS85
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (métrique) | 3 m |
| Capacité de liaison | 75 to 90 μg/cm2 |
| Quantité | Pce |
| Format | Roll |
| Matériau | Nitrocellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |