Learn More
Cytiva Indicateurs de pH Whatman™
Code produit. p-4372195
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
1 à 11
2 à 9
Quantité:
100/paquet
1 rouleau
Lot de 200
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
200 pièces
Code produit. 11354974
Marque: Cytiva 10362000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet de déterminer rapidement les valeurs de pH. Les indicateurs de pH Whatman™ sont imprégnés d’un mélange de plusieurs indicateurs dont la couleur change lorsqu’ils entrent en contact avec la solution d’un échantillon en particulier.
Permet de déterminer rapidement les valeurs de pH.Les indicateurs de pH Whatman™ sont imprégnés d’un mélange de plusieurs indicateurs dont la couleur change lorsqu’ils entrent en contact avec la solution d’un échantillon en particulier.
Déterminer le pH en utilisant le tableau de comparaison des couleurs fourni. Les bandelettes de test affichent une couleur spécifique au contact de la solution d’échantillon.
  • Relevés de pH instantanés
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
  • Économique
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain. Ce papier indicateur de pH a été imprégné d’un mélange de plusieurs indicateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Format Bande
Comprend Charte de comparaison des couleurs
Quantité 100/paquet
Type Papier indicateur