Learn More
Cytiva Bandelettes de comparaison intégrales indicatrices de pH Whatman™
Click to view available options
Plage de pH:
1 à 12
1.8 à 3.8
3,8 à 5,5
5,2 à 6,8
6 à 8,1
8 à 9.7
9,5 à 12
Conditionnement:
200 pièces
Description
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 3,8 à 5,5 |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Tests de pH courants |
| Comprend | Charte de couleurs |
| Type | Bandelette de test indicateur de pH, comparaison intégrale |
| Dimensions (L x l) | 100 x 11 mm |