Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 36 AS
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Type d’entrée:
Entrée MNPT
Entrée SB
Entrée SB 1/2
FNPT
Type de sortie:
FNPT
Sortie SB
Sortie SB 1 / 2
Sortie SB plus cloche de remplissage
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Recommandées pour la filtration de solutions aqueuses. Associent un préfiltre en microfibre de verre (GMF) et une membrane en nylon, prolongeant la durée de vie du filtre et permettant de filtrer facilement de plus grands volumes et des échantillons difficiles.
- La première couche (GMF) sert de préfiltre pour assurer une durée de vie plus longue de la membrane (0,2, 0,45 et 1,0 μm) et une efficacité de filtration plus élevée.
- La couche de membrane en nylon est intrinsèquement hydrophile, présente de faibles niveaux de substances extractibles, répond aux normes de biosécurité et présente d'excellents débits.
- Boîtier thermiquement fusionné (sans colles, adhésifs ou matériaux étrangers).
- Intégrité testable par les méthodes de point de bulle, de chute de pression ou de flux vers l'avant.
- Offre une zone de filtration très efficace dans une petite taille.
- Autoclavables ; certains préstérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- Fabriqués dans des locaux de sale blanche dans le cadre des systèmes de qualité ISO.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Filtre à capsule Polycap AS 36, stérile, 0,2 mu;m, entrée et sortie SB plus cloche de remplissage (1 pièce) |
| Matériau (membrane) | Nylon |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 400 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris. |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Entrée SB |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Afficher plus |