Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 36 AS
Offre une zone de filtration très efficace dans une petite taille. Capsules AS à usage unique Whatman™ Polycap, les AS 36 filtrent facilement de grands volumes et des échantillons difficiles.
65.85€ - 540.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Nylon |
---|---|
Zone de filtration | 400 cm2 |
À utiliser avec (application) | Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris. |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11369084
|
Cytiva
6708-3602 |
0,2 μm | Entrée SB 1/2 | Sortie SB 1 / 2 | Stérile |
80.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11379084
|
Cytiva
6709-3602 |
0,2 μm | Entrée MNPT | Sortie SB | Stérile |
66.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11399084
|
Cytiva
6705-3604 |
0,45 μm | Entrée SB | Sortie SB | Stérile |
65.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10527111
|
Cytiva
6705-3602 |
0,2 μm | Entrée SB | Sortie SB | Stérile |
65.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11329094
|
Cytiva
6706-3602 |
0,2 μm | Entrée SB | Sortie SB plus cloche de remplissage | Stérile |
81.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11339094
|
Cytiva
2606T |
0,2 μm | FNPT | FNPT | Non stérile |
540.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Recommandées pour la filtration de solutions aqueuses. Associent un préfiltre en microfibre de verre (GMF) et une membrane en nylon, prolongeant la durée de vie du filtre et permettant de filtrer facilement de plus grands volumes et des échantillons difficiles.- La première couche (GMF) sert de préfiltre pour assurer une durée de vie plus longue de la membrane (0,2, 0,45 et 1,0 μm) et une efficacité de filtration plus élevée.
- La couche de membrane en nylon est intrinsèquement hydrophile, présente de faibles niveaux de substances extractibles, répond aux normes de biosécurité et présente d'excellents débits.
- Boîtier thermiquement fusionné (sans colles, adhésifs ou matériaux étrangers).
- Intégrité testable par les méthodes de point de bulle, de chute de pression ou de flux vers l'avant.
- Offre une zone de filtration très efficace dans une petite taille.
- Autoclavables ; certains préstérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- Fabriqués dans des locaux de sale blanche dans le cadre des systèmes de qualité ISO.
Spécification
Nylon | |
Filtration de solutions aqueuses (telles que les milieux de culture cellulaire, les enzymes sériques et l’eau) et élimination de bactéries et de débris. | |
4,1 bar (60 psi) |
400 cm2 | |
polypropylène (PP) |