Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 36TC
Product Code. 11359144
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porosité:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Type d’entrée:
1/4 MNPT
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée SB
Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB de 1/4-3/8 po
Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po)
Type de sortie:
Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po)
Comprend:
Capsule filtrante uniquement
Cloche de remplissage
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11359144
missing translation for 'mfr': Cytiva 67143602
This item is not returnable. View return policy
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Filtre à capsule Polycap TC36, 0,2/0,2 mu;m, stérile, avec entrée et sortie SB (1 pièce)
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 440 cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Matériau de boîtiers Polypropylène
Comprend Capsule filtrante uniquement
Type d’entrée Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB de 1/4-3/8 po
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Type Capsule filtrante