Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 36TC
Code produit. 11389144
Click to view available options
Porosité:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Type d’entrée:
1/4 MNPT
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée SB
Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB de 1/4-3/8 po
Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po)
Type de sortie:
Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po)
Comprend:
Capsule filtrante uniquement
Cloche de remplissage
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11389144
Marque: Cytiva 67163602
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filtre à capsule Polycap TC 36, 0,2/0,2 mu;m, stérile avec entrée MNPT et sortie SB plus cloche de remplissage (1 pièce plus; FB)
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 440 cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Matériau de boîtiers Polypropylène
Comprend Cloche de remplissage
Type d’entrée 1/4 MNPT
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Type Capsule filtrante
Afficher plus Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado