Learn More
Cytiva Capsules jetables Whatman™ Polycap : 36TC
Click to view available options
Porosité:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
Type d’entrée:
1/4 MNPT
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée SB
Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB de 1/4-3/8 po
Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po)
Type de sortie:
Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
Tubulure SB 6 à 10 mm (1/4 à 3/8 po)
Comprend:
Capsule filtrante uniquement
Cloche de remplissage
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
- Stériles, apyrogènes
- Capsules de filtration de qualité stérile
- Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
- Membrane à faible capacité de liaison protéique
- Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : polyéthersulfone (PES) double couche
Applications :
Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Spécification
Spécification
| Description | Filtre à capsule Polycap TC 150, 0,2/0,2 mu;m, avec entrée et sortie sanitaires de 1 1/2 po (1 pièce) |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,2/0,2 μm |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Comprend | Capsule filtrante uniquement |
| Type d’entrée | Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Type de sortie | Entrée / sortie sanitaires de 1-1/2 po |
| Type | Capsule filtrante |