Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™ : TC 75
Código de producto. 11309164
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porosité:
0,2/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,6/0,45 μm
1,0/1,0 μm
Type d’entrée:
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
3/8, 1/2 in Raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in
3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée SB 1/2
Raccord cannelé d’entrée SB de 1/4-3/8 po
Type de sortie:
1/4-3/8 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB
3/8-1/2 po avec raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2
Raccord cannelé de sortie plus cloche de remplissage 1/4-3/8 po
Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po
Raccord de sortie SB 1/4-3/8 po
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11309164
missing translation for 'mfr': Cytiva 67177510
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Filtres Polycap TC pour la filtration stérile de solutions aqueuses biologiques et de culture tissulaire
  • Filtre double épaisseur pour une longue durée de vie et une grande efficacité
  • Stériles, apyrogènes
  • Capsules de filtration de qualité stérile
  • Les capsules de 0,2 μm sont conformes à la norme ASTM F838-83 en matière de rétention bactérienne
  • Membrane à faible capacité de liaison protéique
  • Hydrophiles ; Faible taux de substances extractibles
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : deux couches de polyéthersulfone (PES)
  • Avec des raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in
  • Dimensions : 36 mm
  • Connecteur d’entrée : barbe à épaulement pour tubulure de 10 à 12 mm (3/8 à 1/2 in)
  • Connecteur de sortie : Barbe à épaulement pour tubulure de 10 à 12 mm (3/8 à 1/2 in)
Applications : filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Filtre à capsule Polycap TC 75, 1,0/1,0 mu;m, stérile, avec entrée et sortie SB 1/2 po (1 pièce)
Matériau (membrane) PES
Porosité 1,0/1,0 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 930 cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérile de solutions biologiques et de culture tissulaire. Principalement pour les solutions aqueuses
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée 3/8, 1/2 in Raccords d’entrée et de sortie SB (1 pièce) de 1/2 in
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Raccord cannelé d’entrée et de sortie SB 1/2 de 3/8-1/2 po
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado