Learn More
Cytiva Disques de vidange en polyester Whatman™
Description
Fournissent une surface plane pour éliminer le déchirement ou la rupture du filtre.Les disques de vidange en polyester Whatman™ sont utilisés pour soutenir les filtres à membrane.Ils sont disponibles dans une variété de diamètres pour une utilisation dans une gamme de dispositifs.
À utiliser avec du matériel à membrane où un support supplémentaire est nécessaire pour améliorer le débit et le rendement. Peuvent être utilisés comme séparateurs entre les membranes dans les applications de filtration par pile en série.
- Polyester chimiquement inerte
- 100 μm d’épaisseur
- Sans liant
- Disponible dans plusieurs diamètres
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Matériau | Polyester |
| À utiliser avec (application) | Filtration sur membrane, filtration par empilement |
| Épaisseur (métrique) | 100 μm |
| Type | Disque de vidange |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |