Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous pression Whatman™
Code produit. 11335004
Click to view available options
Modèle:
MD050/4
MD142/5/3
MD142/7/3
Matériau:
Acier inoxydable
PTFE
Volume (métrique):
200 ml
1 500 ml
2 200 ml
Comprend:
Joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 1 500 ml pour membrane de 142 mm
Joint torique en silicone/joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 200 ml pour membrane de 50 mm, connecteur rapide de joints
Joint torique en silicone/joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 2 200 ml pour membrane de 142 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11335004
Marque: Cytiva undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les collecteurs de filtration sous pression Cytiva sont en PTFE ou en acier inoxydable. Équipés de cylindres de perfusion, ils conviennent à la filtration par lots à partir de 20 L, à la filtration de liquides/gaz, à la filtration stérile de sérum ou à la filtration claire de milieux visqueux à l’aide de membranes, de papier ou de disques en fibre de verre.
La filtration de liquides et de gaz est possible, y compris la filtration stérile de sérums ou la filtration claire de milieux difficiles à filtrer, en particulier ceux qui sont très visqueux. Les membranes, les disques de filtre en papier ou en fibre de verre peuvent être utilisés. Le nettoyage et le changement des filtres est effectué en suivant quelques étapes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Réutilisable
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Filtration sous pression
Comprend Joint torique en silicone/joint torique en PTFE, cylindre de perfusion de 200 ml pour membrane de 50 mm, connecteur rapide de joints
Pression max. 4 bar (joint torique en PTFE), 10 bar (joint torique en silicone)
Modèle MD050/4
Température (impériale) max. 392°F
Température (métrique) Max 200°C
Type Collecteur de filtration sous pression
Volume (métrique) 200 ml
Largeur (impériale) 2,8 in
Largeur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 9,1 in
Hauteur (métrique) 230 mm
Diamètre (métrique) du filtre 43 mm (préfiltre), 50 mm (filtre)
Diamètre (métrique) intérieur 50 mm