Learn More
Cytiva Cercles et feuilles unis de grade qualitatif Whatman™ - Grade 3
Description
Utilisés pour offrir une capacité de précipitation et une résistance à l’état humide élevées.Les disques et feuilles lisses de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 3 offrent le double de l’épaisseur des produits Whatman de grade 1.
- Conviennent à la filtration par aspiration
- Fort pouvoir absorbant
- Rétention des particules : >6 μm
- Porosité : Moyenne fine
- Vitesse de filtration† : ASTM™, 90 s ; Herzberg, 325 s.
- Surface : Lisse, granuleuse
Spécification
Spécification
| Description | Papier filtre qualitatif de grade 3, qualité standard, cercle, 125 mm |
| Format | Disque |
| Matériau | Cellulose |
| Particle Retention | >6 μm |
| Vitesse de filtration | ASTM: 90 ; Herzberg : 325 s |
| À utiliser avec (application) | Filtre de grade standard utilisé dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux. Utilisation avec entonnoirs Büchner. |
| Qualité | Grade 3 |
| Porosité | Moyenne fine |
| Épaisseur (métrique) | 390 μm |
| Type | Papier filtre qualitatif |
| Afficher plus |