Learn More
Cytiva Cercles et feuilles unis de grade qualitatif Whatman™ - Grade 3
Code produit. p-2428695
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Conditionnement:
100 pièces
Dimensions (L x l):
46 x 57 cm
Code produit. 10092201
Marque: Cytiva 1003185
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour offrir une capacité de précipitation et une résistance à l’état humide élevées. Cercles et feuilles unis de grade qualitatif Whatman™ - Le grade 3 offre le double de l’épaisseur du grade 1 Whatman.
Utilisés pour offrir une capacité de précipitation et une résistance à l’état humide élevées.Les disques et feuilles lisses de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 3 offrent le double de l’épaisseur des produits Whatman de grade 1.
  • Conviennent à la filtration par aspiration
  • Fort pouvoir absorbant
  • Rétention des particules : >6 μm
  • Porosité : Moyenne fine
  • Vitesse de filtration† : ASTM™, 90 s ; Herzberg, 325 s.
  • Surface : Lisse, granuleuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Papier filtre qualitatif de grade 3, qualité standard, cercle, 185 mm
Format Disque
Matériau Cellulose
Particle Retention >6 μm
Vitesse de filtration ASTM: 90 ; Herzberg : 325 s
À utiliser avec (application) Filtre de grade standard utilisé dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux. Utilisation avec entonnoirs Büchner.
Qualité Grade 3
Porosité Moyenne fine
Épaisseur (métrique) 390 μm
Type Papier filtre qualitatif
Diamètre (impériale) 7,28 in
Diamètre (métrique) 185 mm