Learn More
Cytiva Cercles qualitatifs crêpés Reeve Angel 202 Whatman™
Code produit. 11737217
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
32 cm
33 cm
40 cm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11737217
Marque: Cytiva 5202150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de filtration en laboratoire courantes et non critiques, telles que la chimie générale, la pharmacologie, les émulsions, les tests pétroliers, les savons et les détergents
  • Rétentivité : Grosses particules grossières cristallines - 15 à 19 μm
  • Vitesse de filtration : moyenne-rapide
  • Couleur : blanc
  • Matériau : cellulose
  • Épaisseur : 0,29mm
  • Contient des additifs résistants à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 202 15 cm 100/boîte
Format Disque
Porosité 15 à 19 μm
Débit Moyenne
À utiliser avec (application) Filtre qualitatif général avec surface crêpée. Plus rapides que le grade 201 et conservent les grosses particules cristallines grossières. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine.
Qualité 202
Quantité 100/Pk.
Diamètre (métrique) 15 cm