Learn More
Cytiva Papier filtre Whatman™ Shark Skin
Code produit. 11333395
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
240 mm
270 mm
290 mm
320 mm
340 mm
385 mm
500 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11333395
Marque: Cytiva 10347577
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La haute résistance à l’humidité permet une utilisation sous pression
  • Avec surface crêpée
  • Matériau : cellulose
  • Cercles blancs
  • Débit : moyen à lent
  • Rétention des particules : 8 à 12 μm
  • Épaisseur type : 170 μm
  • Vitesse de filtration : 77,5 s
  • Résistant aux bases et acides faibles
  • Utilisé comme papier de protection pour les chiffons de presse filtrants et pour la transformation du beurre de cacao et des huiles alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Papier filtre de grade Shark Skin pour usage technique, cercle, 290 mm
Format Disque
Matériau Cellulose
Particle Retention 12 μm
Vitesse de filtration Env. 77,5 s
Débit Moyen à lent
À utiliser avec (application) Papier filtre crêpé, moyen à lent. Résistant aux bases et acides faibles. Souvent utilisé comme un papier de protection pour les chiffons de presse filtrants ainsi que pour la transformation du beurre de cacao et des huiles alimentaires.
Qualité Grade Shark Skin
Épaisseur (métrique) 170 μm
Type Papier filtre technique
Diamètre (impériale) 11,41 in
Diamètre (métrique) 290 mm