Learn More
Cytiva Solvant Whatman™ IFD 0,2 μm50 mm, polypropylène
Code produit. 11323415
Click to view available options
Raccord d’entrée (métrique):
Tubulure de diamètre 0,8 à 4 mm
tubulure de 1/8 po. seulement
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11323415
Marque: Cytiva 67255002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le solvant IFD de GE est un filtre/dégazeur HPLC en ligne à haut débit, conçu pour filtrer et dégazer simultanément les phases mobiles HPLC à base organique.
  • Plus rapide que la préparation de phase mobile traditionnelle
  • Membrane et boîtier en polypropylène résistant aux produits chimiques, conçus pour filtrer les phases mobiles de solvant sans équipement de dégazage autonome coûteux
  • Orifices d’aération à l’entrée avec bouchon Luer Lock
  • Test d’intégrité avec la méthode du point de bulle
  • Raccords d’extrémité inclus -  pour les bagues et bouchons de rechange, consultez notre kit de raccords d’extrémité IFD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solvant IFD, 0,2 mu;m, 50 mm, polypropylène, tubulure de 0,8 à 4 mm de diamètre (10 pièces)
Porosité 0,2 μm
Zone de filtration 16 cm2
À utiliser avec (application) Dégazeurs à filtre en ligne aqueux et solvant IFD Whatman
Matériau de boîtiers Polypropylène
Raccord d’entrée (métrique) Tubulure de diamètre 0,8 à 4 mm
Quantité 10 unités
Type Solvant IFD
Diamètre (métrique) 50 mm