Learn More
Cytiva Whatman™ Système de transfert TurboBlotter, petits kits
Code produit. 11989287
Click to view available options
Type:
Kit Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™
Dimensions de gel:
7 x 10 cm
10 x 15 cm
11 x 14 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11989287
Marque: Cytiva 10416300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Comprend l’appareil plus cinq kits de matériaux de transfert pour la taille du gel indiquée dans le tableau de commande. Chaque kit se compose d’une feuille de membrane en nylon Nytran™ SPC 0,45 μm, d’une mèche de papier de transfert 3MM Chr et d’une pile de dispositifs de transfert composée de 8 feuilles de papier de transfert 3MM Chr et 20 feuilles de papier de transfert GB004. Les recharges, disponibles séparément, contiennent cinq kits de matériaux de transfert.
Le dispositif de transfert vers le bas renverse la pile de transfert classique Nord/Sud pour un transfert rapide et haute résolution d’ADN et d’ARN
  • Tire parti de la gravité—, aucun poids lourd n’est requis sur le dessus de la pile de transfert, éliminant ainsi la configuration malpropre des transferts capillaires standard vers le haut
  • A un encombrement inférieur à celui de la plupart des dispositifs faits maison et est empilable— jusqu’à cinq unités peuvent être empilées pendant les transferts
  • Permet des transferts de tampon alcalins en une heure et des transferts neutres (SSC) en trois heures
  • Très facile à configurer et fonctionne sans source d’alimentation ou de vide
  • Nécessite moins de tampon et de papier transfert que les transferts classiques
  • Réutilisable
  • Le modèle est de 12 × 16 cm, pour les gels de 7 × 8 cm à 11 × 14 cm
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contenant des membranes et des papiers supplémentaires nécessaires pour un transfert ultérieur sont disponibles séparément (réf. Nº 09-301-177, -179, -181, -183, -185 et -189).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour transfert d’ADN/ARN
Dimensions de gel 10 x 15 cm
Type Kit Nytran™ SPC 0,45 μm pour TurboBlotter™
Comprend Petit dispositif de transfert 12 x 16 cm, 5 kits de matériaux de transfert (kit composé d’une feuille de membrane en nylon Nytran™ SPC 0,45 μm, d’une mèche de 3 mm de papier transfert pour chromatographie et d’une pile de dispositifs de transferts composée de huit feuilles de
Longueur (impériale) du gel 5,9 po
Longueur (métrique) globale 15 cm
Largeur (impériale) du gel 3,9 po
Largeur (métrique) du gel 10 cm