Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Naturel
Transparent
Matériau:
PP
Verre borosilicaté
Verre de silice
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Choix de verre borosilicaté ou de PP
- Bouchon à clipser disponible en PE basse densité
Order Info
Accepte les bouchons à clipser de 12 mm ; voir nº de cat.03-344-87 pour plus de détails.
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Type de bouchon | Bouchons |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Quantité | 1000/boîte |
| Taille du bouchon | 12 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction