Learn More
DWK Life Sciences Boîte pratique de flacons transparents LVI 12 x 32 mm Wheaton™ avec bouchon vissé et étiquette
Code produit. 12415011 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Vert
Septum:
PTFE
PTFE bleu / silicone blanc
PTFE rouge, silicone blanc
PTFE, silicone
PTFE, silicone, PTFE
Pré-fendu:
No
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12415011
Marque: DWK Life Sciences W2253260601
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon LVI™ avec insert à volume limité en verre de 300 μl scellé, fusionné avec le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille. Fabriqué en verre borosilicaté de type I avec étiquette inscriptible en céramique blanche.
  • Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 μl
  • L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
  • Joint de bouchon à sertir
  • Zone d’écriture sur tous les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Volume (métrique) 0,3 mL
Septum PTFE
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0,3 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Marking Spot Oui