Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons séparés
Code produit. p-4909441 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Urée
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12407361
Marque: DWK Life Sciences 986742
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
  • Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
  • Le flacon peut être incinéré ; aucun gaz nocif n’est généré
  • Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Informations sur la commande
Blanc Les boîtes de 1000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec des bouchons dans un sachet séparé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Feuille de métal / liège
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PET
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Offre une faible perméabilité aux solvants et engendre un minimum de bruits de fond ; les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité, aucun gaz nocif n‘est généré
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61 mm