Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensemble de filtration 47 mm
Code produit. 11764139 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Base
Ensemble de filtration
Entonnoir
Joint de porte-filtre
Matériau:
PTFE
Verre
Verre borosilicaté
Verre revêtu de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. Type Matériau unitSize
11764139 Joint de porte-filtre PTFE 6 pièces
11718859 Base Verre 1 pièce
12411581 Ensemble de filtration Verre borosilicaté 1 pièce
12431581 Entonnoir Verre revêtu de PTFE 1 pièce
11561315 Ensemble de filtration Verre revêtu de PTFE 1 pièce
5 options
Code produit. 11764139
Marque: DWK Life Sciences 419366
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultrapropre. L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre.L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
  • Comprend un entonnoir gradué de 300 ml
  • Comprend un joint de porte-filtre en PTFE
  • Comprend une pince anodisée et un bouchon en silicone n° 8
  • Comprend un support en acier inoxydable 316 avec une grille à mailles 120
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Ensemble de filtration 47 mm
Matériau PTFE
Nb par paquet 6 Pk.
Type Joint de porte-filtre
Diamètre (métrique) 47 mm