Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 47 mm
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Comprend:
Un support en acier inox avec une grille à 120 mailles, un joint de porte-filtre en PTFE, une base de support en acier inox, un entonnoir gradué de 300 ml, une pince en aluminium anodisé, un flacon de filtration de 1 L, un raccord de tuyau n° 2
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Support en acier inox 316 avec grille à 120 mailles
- Joint porte-filtre en PTFE
- Base de support en verre
- Entonnoir gradué de 300 ml
- Pince en aluminium anodisé
- Flacon de filtration de 1 litre
- Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
- Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
- Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 0,25 po (6 mm) de diam. interne
Spécification
Spécification
| Connecteurs | Bouchon n°8 |
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 47 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques, pour produire un filtrat ultra propre |
| Comprend | Un support en acier inox avec une grille à 120 mailles, un joint de porte-filtre en PTFE, une base de support en acier inox, un entonnoir gradué de 300 ml, une pince en aluminium anodisé, un flacon de filtration de 1 L, un raccord de tuyau n° 2 |
| Nbre par carton | 1/Cs. |
| Type | Ensemble de filtration |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering