Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 47 mm
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Includes
- Support en acier inox 316 avec grille à 120 mailles
- Joint porte-filtre en PTFE
- Base de support en verre
- Entonnoir gradué de 300 ml
- Pince en aluminium anodisé
- Flacon de filtration de 1 litre
- Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
- Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
- Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 0,25 po (6 mm) de diam. interne
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 47 mm |
| Matériau | Verre |
| Nbre par carton | 1/Cs. |
| Joint conique standard | 40/35 |
| Type | Base en verre pour support en acier inox |