Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir Wheaton™ pour l’ensemble de filtration 47 mm
Code produit. 10544672 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10544672 1 000 ml 1 pièce
11571315 300 ml 1 pièce
11728859 500 ml 1 pièce
3 options
Code produit. 10544672
Marque: DWK Life Sciences 419420
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Entonnoir uniquement.
Entonnoir de rechange pour l’ensemble de filtration 47 mm. Conçu pour traiter jusqu’à 1 000 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique.
Conçu pour traiter jusqu’à 1 000 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
  • Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
  • Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
  • Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 0,25 po (6 mm) de diam. interne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Diamètre (métrique) du filtre 47 mm
À utiliser avec (équipement) Ensemble de filtration 47 mm
Quantité 1 Ea.
Type de produit Entonnoir