Learn More
DWK Life Sciences™ Rack à 48 positions Wheaton™ avec dia. int. ouvert de 15,5 mm
Code produit. 10377042 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Positions:
48
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10377042
Marque: DWK Life Sciences™ 868804
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce rack peut être nettoyé facilement dans une laveuse automatique ou autoclavée
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
  • Fond à puits ouvert pour faciliter le drainage
  • Indexation alphanumérique
  • Empilable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir pour flacons
Array 4 x 12
Autoclavable Autoclavable
Matériau PP
Positions 48
À utiliser avec (équipement) Flacons de chromatographie de 8 mm
Dimensions (L x l x H) 10,47 x 3,7 x 1,12 in. (26,6 x 9,4 x 2,8cm)
Longueur (métrique) 26,6 cm
Longueur (impériale) 10,47 in
Largeur (métrique) 9,4 cm
Largeur (impériale) 3,7 in
Hauteur (métrique) 2,8 cm
Hauteur (impériale) 1,12 in
Diamètre (métrique) du puits 1,55 cm