Learn More
DWK Life Sciences Flacons DBO de 60 ml Wheaton™ avec bouchons de type pastille en verre
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Numéro de séquence:
1 à 36
37 à 72
73 à 108
Non numérotés
Spéciaux
Conditionnement:
36 pièces
Description
- Structure en verre borosilicaté de type I
- Hauteur : 115 mm (4,53 po)
- Diamètre : 43 mm (1,69 po)
- Capacité : 60 ml (2 oz)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non |
| Volume (métrique) | 60 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie |
| Pastille de marquage | Oui |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Numéro de séquence | Non numérotés |
| Bouchon | Pastille |
| Volume (impérial) | 2,02 oz. |
| Hauteur (impériale) | 4,5 in |
| Hauteur (métrique) | 11,5 cm |
| Afficher plus |