Learn More
DWK Life Sciences Flacon à scintillation Omni-Vial en PEHD Wheaton™ de 6 ml
Code produit. 11798849 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis standard quart de tour
Bouchon à vis suspendu à quart de tour
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11798849
Marque: DWK Life Sciences 225414
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons sont fabriqués en polyéthylène haute densité et possèdent un bouchon quart de tour. Le bouchon suspendu permet de suspendre le flacon et d’y accéder facilement.
  • Utilisé avec le verre Wheaton et le PET, flacons à scintillation liquide de 20 ml avec col de 22 mm
  • Dimensions (dia. ext. x hauteur) : 17 mm x 57 mm (avec bouchon fixé)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,66 in
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau PEHD
Volume (métrique) 6 ml
Hauteur (impériale) 2,24 in
Volume (impérial) 0,2 oz.
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis standard quart de tour
Hauteur (métrique) 57 mm