Learn More
DWK Life Sciences Flacon à scintillation Omni-Vial en PEHD Wheaton™ de 6 ml
Les flacons sont fabriqués en polyéthylène haute densité et possèdent un bouchon quart de tour. Le bouchon suspendu permet de suspendre le flacon et d’y accéder facilement.
515.00€ - 529.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0,66 in |
---|---|
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
Matériau | PEHD |
Volume (métrique) | 6 ml |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12483691
|
DWK Life Sciences
225415 |
Bouchon à vis suspendu à quart de tour |
515.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798849
|
DWK Life Sciences
225414 |
Bouchon à vis standard quart de tour |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Utilisé avec le verre Wheaton et le PET, flacons à scintillation liquide de 20 ml avec col de 22 mm
- Dimensions (dia. ext. x hauteur) : 17 mm x 57 mm (avec bouchon fixé)
Spécification
0,66 in | |
17 mm | |
6 ml | |
0,2 oz. | |
57 mm |
Naturel | |
PEHD | |
2,24 in | |
En PP |